Du Søgte efter: Magnetomrørere med varme og flere positioner
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Varmeplader med omrøring har 6 eller 15 effektive omrøringspositioner. Enhederne har et tydeligt digitalt display til visning af omrørerens hastighed,...
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Varenummer: (442-1113)
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Multiple-position hot plate stirrer with four separately controlled stirring plates coated with aluminium alloy which provides uniform heat distributi...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Multi-position digital magnetic hotplate stirrers with 5, 10 or 15 stirring positions, designed for synchronous heating and stirring, suitable for con...
Varenummer: (442-0332)
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Multi-positions magnetomrører med varmeplade, til 3×20 liter bægerglas, ideel til kvalitetskontrol, hvor flere prøver skal opvarmes samtidig og omrøre...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WITGDH.WMH03506)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom