Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (61)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Partikelmasker
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse masker garanterer beskyttelse mod partikler, støv og aerosoler, lav til medium giftighed. Til brug mod faste og flydende aerosoler fra ugiftige ...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disposable flat-fold three layer P3 respirator; spunbonded PP outer layer, meltblown PP filter media and spunbonded PP inner layer.
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   The robust shell and cup design of the mask conforms well to most face shapes and sizes, and maintains its shape during use. The excellent fit is prov...
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Genialt design med 3 paneler, passer til et bredt udvalg af ansigtsformer og -størrelser.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Konveks form, dobbelte stropper, skumpakning v. næsen og næseklemme af aluminium sikrer en god pasform til mange forskellige ansigtsstørrelser.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Lightweight respirators with robust outer shell and braided headband offer high durability. Ideal for paint, construction, cement and metal working in...
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   K100-serien af åndedrætsværn med beskyttelse mod partikler giver effektiv åndedrætsbeskyttelse til brug i industrier, hvor medarbejderne eksponeres fo...
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   The 3M™ Particulate Respirator 8825+ has been engineered to help improve fit to wearer’s individual face shape and size. With it's robust shell and cu...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 42
  1  2  3  4  5  6  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING