Du Søgte efter: Maskefiltre
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Disse maskefiltre er lette, behagelige og giver pålidelig beskyttelse mod partikler. Der skal bruges en 3M™ 502-adapter ved brug af 3M™ 6000-serien af...
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Maskefiltre, 5935 forfilter, Klasse: P3, Til: 3M™ 6000, 7000 and 7500 Series
Tilbud
Varenummer: (MMMA7100260622)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: For effective protection against a range of particulates, gases, and vapours, or combination hazards, use 3M™ filters DT series. Suitable for use with...
UOM: 1 * 10 Items
New Product
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ Secure Click™ D3000 Series Particulate Filters feature a new dual flow design for easier breathing.
Tilbud
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ Secure Click™ cartridges feature a new dual-flow design to allow for easier breathing.
Tilbud
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M 6000-seriens gas-, damp- og partikulære kombinationsfiltre har en bajonetstilslutning, der passer til alle halv- og helflade 3M-genanvendelige mask...
Varenummer: (111-2566)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Used to hold 3M Secure Click™ particulate filters D7N11 or D7P71 in place on Secure Click™ D8000 series cartridges.
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ Secure Click™ D7000 series particulate filters are designed for use with Secure Click™ 800 series respirators, Secure Click™ D8000 series filters ...
Leverandør: 3M
Beskrivelse: These filters provide protection against dusts, mists and other particulate hazards when used with the 3M™ Versaflo Powered Air Respirator, TR-300 Ser...
Varenummer: (MMMA7100260645)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: For effective protection against a range of particulates, gases and vapours or combination hazards, use 3M™ Filters DT-Series. Suitable for use with c...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Varenummer: (111-0380)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Maskefiltre, Klasse: ABEP
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: SCOTT SAFETY
Beskrivelse: Combining low weight and low breathing resistance Pro2000 filters are manufactured using superior performance media, giving extended adsorption capaci...
Leverandør: Dräger
Beskrivelse: X-plore® Rd40-filteret med aluminiumshus er velegnet til halv- og helmasker med konnektorer i overensstemmelse med EN 148-1.
Leverandør: Dräger
Beskrivelse: X-plore® dobbeltfilterserien med bajonetfatning kombinerer med succes det komfortable med det praktiske. Filtrene er egnede til Dräger X-plore® 3300/...
Leverandør: Dräger
Beskrivelse: This series of filters with Dräger specific thread connection Rd90 (91 mm diameter) was designed for use in half masks. Suitable for Dräger half masks...
Leverandør: Moldex
Beskrivelse: EasyLock® filters protect against gas, vapour and dust. Suitable for series 7000 and 9000 masks.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom