Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Halvmasker
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Sorter efter:
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Genanvendelig, let og behagelig at have på. Med et blødt, allergivenligt ansigtsstykke og en central udåndingsventil.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maint...
Varenummer: (MMMA7003)
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   The 7003 half mask is the larger sized mask in the 7000 half mask range.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   Half mask Aviva2 is designed with a reflex face seal around the chin area that flexes with wearer movement. This flexibility makes Aviva mo...
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   Profile 60 is a twin filter premium half mask with liquid silicone rubber (LSR) facepiece, combining the comfort and flexibilty of silicone with durab...
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   Profile2 is an advanced twin filter half mask with odourless, lightweight TPE facepiece that combines comfort, protection and low through l...
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   The reusable half mask FM1 is designed with liquid silicone rubber face seal for exceptional comfort and fit. The low profile design of the mask makes...
Leverandør:  MOLDEX
Beskrivelse:   Reusable mask made from soft, durable material.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste