Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Genanvendelige masker
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/37/18989737.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"58"
Sorter efter:
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Partikelfilter P3, Respiratory System
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Genanvendelig, let og behagelig at have på. Med et blødt, allergivenligt ansigtsstykke og en central udåndingsventil.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Disse maskefiltre er lette, behagelige og giver pålidelig beskyttelse mod partikler. Der skal bruges en 3M™ 502-adapter ved brug af 3M™ 6000-serien af...
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Disse letvægtsfiltre er velegnede til anvendelse mod en række gasser og dampe. De er yderst alsidige og kan anvendes på alle masker i serierne 6000 og...
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maint...
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Filter til åndedrætsværn, 5925 forfilter, Class: P2, Til: 3M™ 6000-, 7000- og 7500-serierne
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Genanvendelige, fuldtdækkende ansigtsmasker, som giver maksimal komfort. Inkorporerer et blødt, hypo-allergenisk materiale på ansigtsstykket og en cen...
Varenummer: (MMMA7003)
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   The 7003 half mask is the larger sized mask in the 7000 half mask range.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 58
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste