Du Søgte efter: Kompakte inkubatorer, bordmodeller
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR digitale inkubatorer IL 10, IL 23 og IL 56 er en økonomisk og pladsbesparende inkubator til mikrobiologisk eller hæmatologisk brug. Temperaturen k...
Varenummer: (1.13311.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Lille, kompakt inkubator til vandret eller lodret inkubering af dip slides (18 stk.) eller plader (12 stk.).
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Varenummer: (390-6032)
Leverandør: Binder
Beskrivelse: En kompakt inkubator med hydraulisk-mekanisk styring og temperaturviserinstrument. Optimalt temperaturnøjagtighed ved 37 °C. Kabinettet er fremstillet...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: THERMO BRAND
Beskrivelse: Heratherm® Compact incubator features forced convection providing excellent temperature uniformity and stability, and fast recovery times after openin...
Varenummer: (UVPA95-0358-02)
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (LOVI56B000701)
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Clear acrylic construction offers full visibility of samples.
Varenummer: (HACH2569900)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Small and lightweight, the unit is ideal for reliable, accurate incubation for total coliform, fecal coliform and E. coli testing. The incubato...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom