Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (114)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "briller-med-enkelt-linse"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/56/18709656.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"76"
Sorter efter:
Varenummer: (111-1845)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Stylish protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-1844)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Extremely lightweight and modern safety eyewear with outstanding field of vision and exceptional protection.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-0932)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Safety spectacles with wrap-around clear polycarbonate lens and indirect ventilation.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-1843)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wrap-around, single lens safety glasses combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-0931)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Lightweight safety glasses with clear PC lens.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-1848)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Modern and stylish design glasses with sturdy polycarbonate frame.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-0929)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Lightweight spectacles with clear polycarbonate lens.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-1842)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 76
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Næste