Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (25)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "briller-med-dobbelt-linse"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/60/18945160.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Sorter efter:
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   Klassisk model med fremragende synsfelt og en enestående pasform, fås i forskellige typer og størrelser.
Leverandør:  Bollé Safety
Beskrivelse:   The modern designed safety spectacles with dual lens are available with different coatings: Anti-scratch, anti-fog or anti-static.
Varenummer: (BOLEPRIPSI)
Leverandør:  Bollé Safety
Beskrivelse:   The model Prism with dual lens offers a high level of protection and its frame is entirely composed of ultra resistant PC.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   The dual lens safety glasses were designed to provide an all-round protection. Based on the model Skylite spectacle a conceptually simple, injection m...
Leverandør:  Bollé Safety
Beskrivelse:   Disse universelle sikkerhedsbriller er ultra-modulopbyggede og kan tilpasses til enhver person takket være B-Flex næsebroen med "hukommelse”.
Varenummer: (BOLEBOSSPSI)
Leverandør:  Bollé Safety
Beskrivelse:   Safety glasses with curved lenses provides extensive protection for most circumstances. The straight temples feature rubber tips for enhanced grip and...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Bollé Safety
Beskrivelse:   Ultra-wrap and sporty, this model perfectly combines comfort, protection and design. Available in smoke, brown and polarised brown.
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   Smarte sikkerhedsbriller i et moderne design med nyskabende glas.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 38
  1  2  3  4  5  Næste