Du Søgte efter: Sprøjter, medicinske
53  results were found
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: Steril, til engangsbrug, 3 dele, cylinder og stempel af PP, polyisopren-prop, uden latex.
Leverandør: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: Til engangsbrug, 2-delt, uden nål, cylinder af PP og stempel af PE, uden latex- og silikoneolie. 5 ml og 10 ml sprøjter fås desuden med specielt desig...
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Sprøjte, medicinsk, SteriPlast®, PP, Steril, Syringe, transparent, sterile, Volumen: 50 ml, Inddeling: 1 ml, Pakn: 10
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Varenummer: (HSWA2450030100)
Leverandør: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BDAM364356)
Leverandør: BD Medical
Beskrivelse: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (613-2793)
Leverandør: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (720-2561)
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: PP/PE fine dosage syringes, 1 ml, green plunger, two-piece, e.g. for tuberculin, heparin and allergy testing. Smear-resistant, black graduation for id...
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: TERUMO
Beskrivelse: Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: Steril, til engangsbrug, i tre dele, fremstillet i PP, indeholder ikke latex eller PVC
Leverandør: Poulten & Graf
Beskrivelse: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Tilbud
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
Leverandør: TERUMO
Beskrivelse: Disposable, with needles.
Leverandør: Poulten & Graf
Beskrivelse: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: 2-piece hypodermic syringes with Luer connector for single use with detached hypodermic Sterican® needle.
Leverandør: Poulten & Graf
Beskrivelse: Barrel and piston in Durobax® glass with metal tip, no needle.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom