Du Søgte efter: PE/LDPE/HDPE
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Fedtfri lukning, hvilket forhindrer slebne led i at gribe fat. Skrå forseglingskant, som giver bedre forsegling og reducerer risikoen for brud. Let at...
Varenummer: (462-0585)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Det perfekte låg til reagens-, prøve- og kulturrør i plastik og glas, LDPE.
Varenummer: (720-2576)
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: PE Tryklåg og snaplåg med 2 positioner af proptypen er fremstillet af polyethylen til reagensglas med en udvendig diameter 12 eller 17 mm. Låg med to ...
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Designet, så de er lette at sætte på og tage af. Hætten fjernes nemt og hurtigt. FitsAll™-hætten er ideel til genlukning af de fleste typer 12 og 16 m...
Varenummer: (GRANUWB-DS)
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: B. Braun
Beskrivelse: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PP eller PE-LD, hul, med forseglingsribber og firkantet eller ottekantet greb.
Leverandør: COWIE
Beskrivelse: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, NS: 19/38, Højde: 62 mm
Leverandør: COWIE
Beskrivelse: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom