Du Søgte efter: Gummipropper
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: This bromobutyl rubber closure provides a gas-tight seal for all GL 25 and GL 45 laboratory bottles with sizes from 10 to 20000 ml.
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: De hvide propper lavet af naturgummi garanterer total impermeabilitet, selv hvis kanterne på rørene eller beholdere af glas, plastik eller metal, er u...
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Prop, gummi, WHEATON®
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Naturgummi, grå-blå.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Conical natural grey rubber stoppers with one hole.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Naturgummi, grå.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Prop, gummi, grå, Antal huller: 0, Ø bund: 56,0 mm, Ø top: 65,0 mm, Højde: 45,0 mm
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Conical red rubber stoppers with one or two holes.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, chloroprene rubber, rødbrun, Ø bund: 12,5 mm, Ø top: 16,5 mm, Højde: 20,0 mm
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Prop, gummi, sort, Ø bund: 36,0 mm, Ø top: 44,0 mm, Højde: 40,0 mm
Varenummer: (DENE1012126)
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Prop, gummi, Antal huller: 2, Hul Ø: 6 mm, Ø bund: 26.0 mm, Ø top: 32.0 mm, Højde: 30,0 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Prop, gummi, rød, Antal huller: 1, Hul Ø: 3,0 mm, Ø bund: 31,0 mm, Ø top: 16,5 mm, Højde: 20,0 mm
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Natural red rubber with elastic, tight fitting design.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom