Du Søgte efter: Homogenisatorer, håndholdte
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Pistiller og mikrorør fremstillet i polybutylen terephthalat (PBTP) i et klasse 10 000, ISO klasse 7, M5.5 rentrum. Designet til homogenisering af cel...
Leverandør: KINEMATICA
Beskrivelse: Håndholdt, volumenområde 0,1 til 250 ml. Til dispergering, homogenisering, ekstraktion, cellehomogenisering, blanding, emulgering og suspension.
Varenummer: (431-0179)
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Håndholdt model eller stativmodel, volumenområde 0,5 til 100 ml. Et bredt hastighedsområde muliggør arbejde med høje omdrejningshastigheder selv med s...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SCERSP749540-0000)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom