Du Søgte efter: Podepinde til prøvetagning
Til nøjagtig indsamling af prøver til test, rengøring eller medicinske procedurer, klarer det alside udvalg af swabs de mest gængse rutineopgaver. Som engangs og enkeltpakket swabs imødekommes de sterile forudsætninger til at eliminere kontaminations skyldte udfordringer. Swabs med enkelt eller dobbelt spidser er produceret af absorberende naturligt eller syntetisk materiale, til at opfange selv mikroskopiske partikler. Tilbudt i forskellige skafts længder, kan swabs nå selv de mest ufremkommelige steder. Medfulgte rør sikrer eventuel forsendelse af prøverne mellem sites eller til testfacilitet. Til TOC validering fås tillige swabs med TOC værdier under 50ppb.
39 results were found