Du Søgte efter: Podepinde til prøvetagning
Til nøjagtig indsamling af prøver til test, rengøring eller medicinske procedurer, klarer det alside udvalg af swabs de mest gængse rutineopgaver. Som engangs og enkeltpakket swabs imødekommes de sterile forudsætninger til at eliminere kontaminations skyldte udfordringer. Swabs med enkelt eller dobbelt spidser er produceret af absorberende naturligt eller syntetisk materiale, til at opfange selv mikroskopiske partikler. Tilbudt i forskellige skafts længder, kan swabs nå selv de mest ufremkommelige steder. Medfulgte rør sikrer eventuel forsendelse af prøverne mellem sites eller til testfacilitet. Til TOC validering fås tillige swabs med TOC værdier under 50ppb.
Til nøjagtig indsamling af prøver til test, rengøring eller medicinske procedurer, klarer det alside udvalg af swabs de mest gængse rutineopgaver. Som engangs og enkeltpakket swabs imødekommes de sterile forudsætninger til at eliminere kontaminations skyldte udfordringer. Swabs med enkelt eller dobbelt spidser er produceret af absorberende naturligt eller syntetisk materiale, til at opfange selv mikroskopiske partikler. Tilbudt i forskellige skafts længder, kan swabs nå selv de mest ufremkommelige steder. Medfulgte rør sikrer eventuel forsendelse af prøverne mellem sites eller til testfacilitet. Til TOC validering fås tillige swabs med TOC værdier under 50ppb.
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polyprop...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Engangspodepinde med skum-over-vathoved har 100% polyurethanskum med 100 ppi og træskaft.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Tilbud
Varenummer: (MMMPRS96010BPW)
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml Buffered Peptone Water Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small...
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
Leverandør: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: These sterile swabs are designed with either a plastic or an aluminium stick.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Varenummer: (MMMPRS96010DE)
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (MMMPRS96010NB)
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Swab-sampler with 10 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface ...
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Varenummer: (TEXWCM502)
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
UOM: 1 * 1.200 Items
Varenummer: (MMMPRS9604NB)
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Swab-sampler with 4 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface a...
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (710-1479)
Leverandør: HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse: Easy to carry early warning test for contamination of surfaces with coliform bacteria. Based on a certified method, the Coliform Swab provides a simpl...
UOM: 1 * 25 Items
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Hydrated-Sponge uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
Varenummer: (MMMPAQF100)
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: Water hygiene test to measure free ATP in a sample.
UOM: 1 * 100 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom