Du Søgte efter: Podepinde i rør
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Varenummer: (KIMA23117)
Leverandør: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: Vatpind i rør med etiket og plastikpind, PP, Længde: 140 mm, diameter: 12 mm
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Sterile specimen collection swab.
Varenummer: (MEDWMW1028D)
Leverandør: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beskrivelse: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
UOM: 1 * 800 Items
Leverandør: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Leverandør: Greiner Bio-One
Beskrivelse: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Leverandør: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Sterile dry swabs in tubes.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom