Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Genanvendelige ørepropper
22  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18709631.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (111-1443)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These dual-flange earplugs enable users to hear more clearly in moderate noise levels without distorted speech sounds. Thanks to the optimal attenuati...
UOM:  1 * 50 Par
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These earplugs with Conforming Material Technology™ use body heat to adapt to the shape of the ear canal for a comfortable, personalized fit.
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Fusion™ ørepropper kombinerer dagligdags komfort og nem håndtering med en overlegen pasform hele dagen.
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   The Sound Management Technology™ [SMT] design blocks low and medium frequencies, while higher frequencies (voice, signals, alarms) can be heard more n...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These reusable earplugs are metal detectable and blue coloured making them perfect for use in the food industry. They provide all-day comfort and supe...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These vinyl multiple earplugs are available with or without cord.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   De enestående one size Tracer™ ørepropper passer bekvemt i de flestes ører og tilbyder et højt dæmpningsniveau sammen med den indbyggede, synlige meta...
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Genanvendelige ørepropper i traditionel udformning med en enestående og tykkere stilk, som sikrer, at propperne er nemme at indsætte og tage ud. Når d...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 22
  1  2  3  Næste