Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Bøjlehøreværn
13  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/11/18709511.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (111-3581)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Sammenfoldelig bøjle med bløde skumpropper for en komfortabel pasform.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (112-2916)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
UOM:  1 * 100 Par
Varenummer: (DALL3301282)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Ekstra propper, PerCap®, orange
UOM:  1 * 10 Par
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
Varenummer: (111-0912)
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Banded earplugs are a practical option and easy to use.
UOM:  1 * 50 Items
Varenummer: (111-1031)
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Ørepropperne er perfekte til langvarigt brug med varierende støjniveauer.
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Dette letvægts høreværn, som er placeret uden på øret, er ideelt når man bevæger sig ind og ud af støjende omgivelser, og det kan hænge om halsen, når...
UOM:  1 * 40 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste