Du Søgte efter: Støjblokerende høreværn
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Optime™ II earmuffs are available in various designs for different requirements: With foldable headband, neckband or as a helmet attachment.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Peltor™ X-serien af høreværn kombinerer fremragende beskyttelse med ultimativ komfort. De fås i bøjle- og hjelmmonterede versioner med en bred vifte a...
Varenummer: (MMMAX5P5E)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ PELTOR™ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Disse høreværn er udviklet til brug i miljøer med ekstremt høj støj, især miljøer, som er domineret af lavfrekvente lyde. Beskyttelsen er baseret på e...
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Rechargeable battery pack for use with specific 3M™ Peltor™ headsets.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The lightweight Peltor™ Optime™ I earmuffs provide a moderate level of attenuation that meets the needs of the majority of industrial applications.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: ProTac™ III hearing protector helps protect against harmful noise, while allowing ambient sounds to be heard at a level below 82 dB. It increases the ...
Varenummer: (111-1870)
Leverandør: UVEX
Beskrivelse: Disse høreværn kan fastgøres til uvex industrielle sikkerhedshjelme og uvex visirer.
UOM: 1 * 1 Par
Leverandør: 3M
Beskrivelse: X series earmuffs are 3M’s latest advancement in hearing conservation. New technologies in comfort, design and protection all come together in this gr...
New Product
Varenummer: (MMMAMRX214AWS6)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X headset is a Bluetooth® headset with noise-cancelling boom microphone that connects to a mobile phone for hands-free call...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MMMAX1P5E-OR)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ PELTOR™ X1 Earmuffs are lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions. They feature an electrically insulated, twin headband ...
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (MMMA393-1100)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Fit testing is key for effective wear and hearing conservation. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System accurately quantifies personal attenuatio...
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (MMMAH505B)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: These welding helmet earmuffs with neck strap have been designed for use with welding shields, particularly the 3M™ Speedglass ™ 9100.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (PRTWPW47RER)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: These helmet-mounted ear protectors made from ABS feature an excellent attenuation level.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: Classic ear protectors made from robust ABS.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom