Du Søgte efter: Høreværn med radio
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Peltor™ LiteCom Headsets are hearing protectors with a built-in, pre-programmed two-way communication radio and an integrated noise cancelling microph...
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The Peltor™ WS™ LiteCom Plus Headset is available in multiple mounting styles, and features an integrated pre-programmed analog two-way radio, Bluetoo...
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III headsets are high-performance hearing protectors with a built-in analogue and digital programmable two-way communicati...
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Peltor™ WS™ ProTac XPI is a range of level-dependent Bluetooth® headsets for effective hearing protection without compromising communication. They com...
Varenummer: (MMMAHRXS220A)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The headset helps to protect from potentially harmful workplace noise while at the same time the wearer can listen to the built in AM/FM radio.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MMMAM2RX7A)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: This high-attenuating over-the-head hearing protection headset incorporates an electronic level dependent AM/FM radio receiver with approximately 70 h...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MMMAMRX21A3WS6)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The Peltor™ WS™ Alert™ XPI Headset is a is high-attenuating hearing protector that can connect up to two Bluetooth® enabled devices, such as a mobile ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-2496)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom Pro III Headset features an integrated, programmable analog/digital two-way radio, Bluetooth® Multipoint connectivity, noi...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MMMAMT73H7P3E441EU)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Peltor™ LiteCom plus headsets are robust hearing protectors with a built-in analogue two-way communication radio, noise cancelling dynamic microphone,...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (DALL1030330)
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse: Comfortable and lightweight radio earmuffs featuring a superior digital AM/FM sound.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom