Du Søgte efter: Sikkerhedsafskærmninger
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (KART571)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PMMA, transparent, tykkelse: 5 mm. Giver laboratorie- og sundhedspersonalet ansigtsbeskyttelse mod farlige stoffer, aerosol og sprøjt.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (113-1306)
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: The PC safety screen comprises of three hinged panels, the side panels being 226 mm in width and can be used as a tight triangle or extended out to a ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Roth Carl
Beskrivelse: These safety shields are made from transparent acrylic glass of 8 mm thick.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom