Faseseparationspapir, kvalitet 511
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
516-0311EA 281 DKK
516-0311 516-0313 516-0314 516-0315 516-0312
Faseseparationspapir, kvalitet 511
Filtre Filtrerpapir Faseseparation
Hydrofobt filterpapir, der bruges til separation af vandige opløsninger og organiske opløsninger.
  • Kan anvendes som skilletragt til engangsbrug