Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Temperaturindikatorstrips
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/01/18989901.jpg
Temperatur indikator strips angiver temperaturen på en prøve inden for få minutter efter den første indsamling. Disse strips er designet til hurtige målinger, hvor konventionelle termometre er upraktiske. Mange modeller er egnede til brug med udstyr som opvarmningskamre og produkter, som er følsomme ved høje temperaturer. Strips som er designet til at modstå høje temperaturer er ideelle til brug i elektronik, mad og farmaceutiske industrier, samt i ovnen og i byggevirksomheder.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse indikatorer er ideelle til hurtige målinger, hvor konventionelle termometre er upraktiske. Til brug sammen med laboratorieudstyr som varmekamre ...
Leverandør:  Brady
Beskrivelse:   These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   These temperature indicating strips are ideal for temparature control purposes. For use in electronics, food, and pharmaceutical industries, and also ...
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Leverandør:  3M MEDICAL
Beskrivelse:   Temperaturindikatorstrip, MonitorMark™, Maks. temp.: 34 °C
Leverandør:  3M MEDICAL
Beskrivelse:   Freeze watch indicators consist of a highly sensitive indicating liquid inside a specially designed ampoule to monitor exposure of temperature-sensiti...
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   Termometerstrips er fremstillet af selvklæbende folie med temperaturfølsomme elementer til temperaturkontrol og -regulering. Ideelle til måling på bev...
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   These indicating strips are made of adhesive foils with sensitive elements for temperature control and regulation. They are used for measurements on m...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste