Vandtætte temperatur- og trykloggere, EBI 100
Leverandør: Ebro
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EBRO1340-6501EA 0 DKK
EBRO1340-6501
Vandtætte temperatur- og trykloggere, EBI 100
EBI 100-dataloggere egner sig til temperaturregistrering ved overvågning af autoklaver og varmeskabe. De anvendes under valideringsprocesser.
EBI 100-dataloggere egner sig til temperaturregistrering ved overvågning af autoklaver og varmeskabe. De anvendes under valideringsprocesser.
  • Måling uden radioteknologi
  • Programmering og evaluering på pc
  • Overvåger varme processer op til 150 °C
PT1000 intern sensor
  • Måling uden radioteknologi
  • Programmering og evaluering på pc
  • Overvåger varme processer op til 150 °C
B×D×H: 48×48×24 mm
Vægt: 70 g
Leveringsinformation: Leveres med en certifikat om udført kalibrering på fabrikken.