VWR® shiroGEL Mini PAGE Electroblotting System
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
700-0291EA 6480 DKK
700-0291
VWR® shiroGEL Mini PAGE Electroblotting System
Blotting apparatur
shiroGEL Mini PAGE elektroblottingsystem til hurtig og nem blotting af tre geler på samme tid. Geler passer tæt i blottingkassetterne vha. overførselsmembraner, som derefter placeres i blottingindsatsen. Spiralformede elektroder i indsatsen genererer en høj strømstyrke, hvilket betyder, at en standardoverførsel sker i løbet af ca. een uur.
  • Udfører blots på op til 3 geler på samme tid
  • Standardoverførsel på cirka 1 time
Leveringsinformation: Det komplette system indeholder buffertank med strømkabler og kølepakke, blottingindsats, 3 blottingkassetter, 6 fiberpuder, to 10×10 cm rillede plader, to 10×10 cm plader med afstandsstykker og to kamme, 12-tandede og 1 mm tykke.