Vand, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03702.2500EA
562
DKK
1.03702.2500
Vand, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Vand
Formel:
H₂O Molekylvægt: 18,02 g/mol Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 0 °C Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Specifikationer Testresultater
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Evaporation residue | ≤ 5.0 mg/l |
TOC | ≤ 30 ppb |