Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
Leverandør: VWR
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
611-4790EA 3970 DKK InStock
611-4790
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
Printere
The TX-110 provides high speed dot printing and features a 184×64 OLED display.
  • Printouts are suitable for long-term preservation
  • ISO/GLP compliant data printout
  • Built-in real-time clock
  • Sample name and batch number can be input and printed
  • Sum, mean and formulation function
Bestil nu
BESTIL
TILBEHØR
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal