iso-Hexane til gas chromatografi, Burdick & Jackson™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
HONC65824-200L-RCEA 17990 DKK
HONC65824-200L-RC
iso-Hexane til gas chromatografi, Burdick & Jackson™
iso-Hexane
Formel: C₆H₁₄
Kogepunkt: 48 - 65 °C
Massefylde: 0,66 g/cm3
Flammepunkt: -26 °C
CAS-nummer: 107-83-5
UN nummer: 1208
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %