1-Brom-4-chlorbutan, Msynth® plus til syntese, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel


M-Clarity™ quality level = MQ400

8.45160.0100EA 830 DKK
8.45160.0100 8.45160.0500
1-Brom-4-chlorbutan, Msynth® plus til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-chlorobutane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Molekylvægt: 171,46 g/mol
Kogepunkt: 175 - 176 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,489 g/cm3 (20 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001010
CAS-nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR