Nikkeldichlorid hexahydrat ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
31462-1KGEA 2050 DKK
31462-1KG HONE31462.9050
Nikkeldichlorid hexahydrat ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Nikkeldichlorid hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molekylvægt: 237,69 g/mol
Smeltepunkt: 80 °C
Massefylde: 3,550 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-nummer: 7791-20-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98.0 %
pH (5 %, 20°C) 4-7
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %