Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
85809.290EA 319 DKK
85809.290
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74,55 g/mol
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7