Kaliumchlorid 0.2 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
89511.290EA 290 DKK
89511.290
Kaliumchlorid 0.2 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning volumetrisk opløsning
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74,55 g/mol
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7