(-)-Perillyl alcohol ≥85%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ABCAAB142452-50EA 3282.31 DKK
ABCAAB142452-50 ABCAAB142452-10
(-)-Perillyl alcohol ≥85%
(-)-Perillyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molekylvægt: 152,24 g/mol
MDL Number: MFCD00062995
CAS-nummer: 18457-55-1