Natriumthiosulfat opløsning 0.05 mol/l (0.05 N), Titripur®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60311.1000EA 235 DKK
1.60311.1000
Natriumthiosulfat opløsning 0.05 mol/l (0.05 N), Titripur®
Sodium thiosulphate
Formel: Na₂S₂O₃
Molekylvægt: 158,11 g/mol
MDL Number: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7