3-Brom-4-methylthiophen 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO379960010EA
436
DKK
ACRO379960010
ACRO379960050
3-Brom-4-methylthiophen 95%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Molekylvægt: 177,06 g/mol Kogepunkt: 179…183 °C (770 mmHg) Flammepunkt: 78 °C |
MDL Number:
MFCD00130084 CAS-nummer: 30318-99-1 UN nummer: 2810 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |