3-Brom-2,5-dichlorthiophen ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10603.06EA 814 DKK
A10603.06 A10603.03 A10603.14
3-Brom-2,5-dichlorthiophen ≥97%
3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Formel: C₄HBrCl₂S
Kogepunkt: 95…97 °C (14 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041440
CAS-nummer: 60404-18-4
EINECS: 000-000-0