Hexaethyldisiloxan ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L04367.06EA 650 DKK
L04367.06
Hexaethyldisiloxan ≥99%
Hexaethyldisiloxane
Formel: C₁₂H₃₀OSi₂
Molekylvægt: 246,54 g/mol
Kogepunkt: 231 °C
Smeltepunkt: –115 °C
Massefylde: 0,840
Flammepunkt: 87 °C (188 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026693
CAS-nummer: 994-49-0
EINECS: 213-619-8