Phenicarbazid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22331.14EA 822 DKK
B22331.14 B22331.22
Phenicarbazid ≥99%
Phenicarbazid
Formel: C₇H₉N₃O
Molekylvægt: 151,17 g/mol
Kogepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 171…173 °C
Massefylde: >1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007942
CAS-nummer: 103-03-7
EINECS: 203-072-3
Merck Index: 12,07378