2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15353.06EA 405 DKK
A15353.06 A15353.14 A15353.22
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol ≥98%
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123,15 g/mol
Kogepunkt: 200…202 °C
Massefylde: 1,04
Flammepunkt: 68 °C (154 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003089
CAS-nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6