4(3H)-Pyrimidinone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10859.06EA 1320 DKK
A10859.06 A10859.03
4(3H)-Pyrimidinone ≥98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formel: C₄H₄N₂O
Molekylvægt: 96,09 g/mol
Smeltepunkt: 164…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006664
CAS-nummer: 4562-27-0
EINECS: 257-545-4