2-(2-Pyridyl)pyridin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC10640000EA 449 DKK
EHERC10640000
2-(2-Pyridyl)pyridin
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molekylvægt: 156,19 g/mol
Kogepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…72 °C
Massefylde: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/90/2298490.jpg