4-(Dimethylamino)pyridin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC12723300EA 742 DKK
EHERC12723300
4-(Dimethylamino)pyridin
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekylvægt: 122,17 g/mol
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109…111 °C
Flammepunkt: 124 °C
MDL Number: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I