Nicotinsyreamid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
481907-100EA 532 DKK
481907-100
Nicotinsyreamid, Millipore®
Nicotinsyreamid
Formel: C₆H₆N₂O
Molekylvægt: 122,13 g/mol
Kogepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 127…128 °C
Massefylde: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006395
CAS-nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574