Nicotinsyreamid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15970.22EA 400 DKK
A15970.22 A15970.0B A15970.30
Nicotinsyreamid ≥99%
Nicotinsyreamid
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Formel: C₆H₆N₂O
Molekylvægt: 122,13 g/mol
Kogepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 128…132 °C
Massefylde: 1,40
Flammepunkt: 182 °C (360 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006395
CAS-nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574