2-Chlorisonicotinsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19449.03EA 239 DKK
L19449.03
2-Chlorisonicotinsyre ≥98%
2-Chlorisonicotinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molekylvægt: 157,56 g/mol
Smeltepunkt: 230…232 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191402
CAS-nummer: 6313-54-8
EINECS: 000-000-0