Maleichydrazid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14730000EA 618 DKK
EHERC14730000
Maleichydrazid
Maleichydrazid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molekylvægt: 112,09 g/mol
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006665
CAS-nummer: 123-33-1
EINECS: 204-619-9
Merck Index: 13,05728