Pyren, ren
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
123132QEA 358 DKK
123132Q
Pyren, ren
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
Molekylvægt: 202,26 g/mol
Kogepunkt: 404 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 148…150 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 200…220 °C
MDL Number: MFCD00004136
CAS-nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/75/2298475.jpg