2,5-Dimethylpyrazin ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12352.14EA
1570
DKK
A12352.14
A12352.22
A12352.06
2,5-Dimethylpyrazin ≥99%
2,5-Dimethylpyrazine
Formel:
C₆H₈N₂ Molekylvægt: 108,14 g/mol Kogepunkt: 154…155 °C Smeltepunkt: 15 °C Massefylde: 0,990 Flammepunkt: 63 °C (145 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006147 CAS-nummer: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |