Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
35661.09EA
2110
DKK
35661.09
35661.18
Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Nickel sulphide
Formel:
Ni₃S₂ Molekylvægt: 240,21 g/mol Smeltepunkt: 797 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00217044 CAS-nummer: 12035-72-2 EINECS: 234-829-6 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |