Platin(IV)iodid ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 27.3%, Premion®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40401.06EA 12710 DKK
40401.06
Platin(IV)iodid ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 27.3%, Premion®
Platinum(IV) iodide
Formel: I₄Pt
Molekylvægt: 702,7 g/mol
Smeltepunkt: 130 °C (dec.)
Massefylde: 6,06
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016292
CAS-nummer: 7790-46-7
EINECS: 232-207-9
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07685