Palladium(II)iodid ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43084.04EA 3650 DKK
43084.04 43084.09
Palladium(II)iodid ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Palladium(II) iodide
Formel: I₂Pd
Molekylvægt: 360,23 g/mol
Smeltepunkt: 350 °C (dec.)
Massefylde: 6,003
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011171
CAS-nummer: 7790-38-7
EINECS: 232-203-7