Palladium(II)iodid (≥28% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
11881.09EA 11120 DKK
11881.09 11881.04
Palladium(II)iodid (≥28% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Palladium(II) iodide
Formel: I₂Pd
Molekylvægt: 360,23 g/mol
Smeltepunkt: 350 °C (dec.)
Massefylde: 6,003
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011171
CAS-nummer: 7790-38-7
EINECS: 232-203-7